Cloruro de 4-(dimetilamino)benzoilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L14176.06
L14176.14
L14176.06EA
47.7
EUR
L14176.06
L14176.14
Cloruro de 4-(dimetilamino)benzoilo 97%
Cloruro de 4-(dimetilamino)benzoilo
Purity: 97%
CAS No.: 4755-50-4
Molecular Formula: C9H10ClNO
Formula Weight: 183.64
Melting Point: 142-148°
Beilstein Reference: 1100858
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00236039
Formula:
C₉H₁₀ClNO Pto. Ebullición: 180 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 142…148 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236039 Núm. CAS: 4755-50-4 UN: 3261 ADR: 8,II |