Cloruro de 3-nitrobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A10579.0B A10579.18 A10579.30
A10579.0BEA 0 EUR
A10579.0B A10579.18 A10579.30
Cloruro de 3-nitrobenzoilo ≥98%
Cloruro de 3-nitrobenzoilo
Purity: 98% CAS No.: 121-90-4 Molecular Formula: C7H4ClNO3 Formula Weight: 185.57 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 276-278° dec. Beilstein Reference: 777186 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007247
Formula: C₇H₄ClNO₃
Pto. Ebullición: 276…278 °C (desc.)
Pto. de fusión: 31…35 °C
Densidad: 1,42
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007247
Núm. CAS: 121-90-4
EINECS: 204-505-9
UN: 3261
ADR: 8,II