Cloruro de 4-nitrobenzoilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
150430050
150431000
150432500
150435000
ACRO150430050EA
29.9
EUR
ACRO150430050
ACRO150431000
ACRO150432500
ACRO150435000
Cloruro de 4-nitrobenzoilo 98%
Cloruro de 4-nitrobenzoilo
Formula:
C₇H₄ClNO₃ Pto. Ebullición: 202…205 °C (105 mmHg) Pto. de fusión: 70…74 °C Pto. de inflamación: 102 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007345 Núm. CAS: 122-04-3 EINECS: 204-517-4 UN: 3261 ADR: 8,II Índice Merck: 12,06687 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow Crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 70 to 74 °C |
Titration RCOCl | ≥97.5 % |