Cloruro de 4-nitrobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cloruro de p-nitrobenzoilo
A12543.09
A12543.0B
A12543.30
A12543.09EA
27.7
EUR
A12543.09
A12543.0B
A12543.30
Cloruro de 4-nitrobenzoilo ≥98%
Cloruro de 4-nitrobenzoilo
Purity: 98%
CAS No.: 122-04-3
Molecular Formula: C7H4ClNO3
Formula Weight: 185.57
Flash Point: 102°(215°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 155°/15mm
Beilstein Reference: 473192
Merck Reference: 14,6590
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007345
Formula:
C₇H₄ClNO₃ Pto. Ebullición: 155 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 71…74 °C Densidad: 1,53 Pto. de inflamación: 102 °C (215 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007345 Núm. CAS: 122-04-3 EINECS: 204-517-4 UN: 3261 ADR: 8,II Índice Merck: 14,6590 |