Cloruro de 4-nitrobenzoilo zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Cloruro de p-nitrobenzoilo
MQ200
8.06772.0005 8.06772.0250
8.06772.0005EA 33.6 EUR
8.06772.0005 8.06772.0250
Cloruro de 4-nitrobenzoilo zS, Sigma-Aldrich®
Cloruro de 4-nitrobenzoilo
Formula: C₇H₄ClNO₃
MW: 185.57 g/mol
Pto. Ebullición: 278
Pto. de fusión: 97…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007345
Núm. CAS: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
UN: 3261
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,06687
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 73 °C
Molar Mass 185.56 g/mol
Boiling Point 155 °C (20 hPa)