Cloruro de 3,5-dinitrobenzoilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
408710250
408711000
408715000
ACRO408710250EA
46.8
EUR
ACRO408710250
ACRO408711000
ACRO408715000
Cloruro de 3,5-dinitrobenzoilo 99%
Cloruro de 3,5-dinitrobenzoilo
Formula:
C₇H₃ClN₂O₅ Pto. Ebullición: 196 °C (15hPa) Pto. de fusión: 67…70 °C Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007248 Núm. CAS: 99-33-2 EINECS: 202-750-6 UN: 3261 ADR: 8,II Índice Merck: 13,03305 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to beige Crystals or crystalline needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 67 to 71 °C |
Titration RCOCl | ≥98.5 % |