Cloruro de 3,5-dinitrobenzoilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A16729.22
A16729.14
A16729.22EA
161
EUR
A16729.22
A16729.14
Cloruro de 3,5-dinitrobenzoilo ≥98%
Cloruro de 3,5-dinitrobenzoilo
Purity: 98+%
CAS No.: 99-33-2
Molecular Formula: C7H3ClN2O5
Formula Weight: 230.57
Melting Point: 67-70°
Boiling Point: 196°/12mm
Merck Reference: 14,3277
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007248
Formula:
C₇H₃ClN₂O₅ MW: 230.56 g/mol Pto. Ebullición: 196 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 67…70 °C Densidad: 1.33 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007248 Núm. CAS: 99-33-2 EINECS: 202-750-6 UN: 3261 ADR: 8 II Índice Merck: 13,03305 |