Cloruro de o-anísoílo 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Metoxibenzoilo cloruro, Cloruro de 2-metoxibenzoilo
276110050 276110250
ACRO276110050EA 54.5 EUR
ACRO276110050 ACRO276110250
Cloruro de o-anísoílo 97%
Cloruro de o-anísoílo
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Pto. Ebullición: 128…129 °C (8 mmHg)
Densidad: 1,146 g/cm³
Pto. de inflamación: 84 °C
Número MDL: MFCD00000664
Núm. CAS: 21615-34-9
EINECS: 244-477-5
UN: 1729
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5714 to 1.5734 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %