Cloruro de o-anísoílo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Metoxibenzoilo cloruro, Cloruro de 2-metoxibenzoilo
B22784.06
B22784.14
B22784.22
B22784.06EA
53.6
EUR
B22784.06
B22784.14
B22784.22
Cloruro de o-anísoílo ≥97%
Cloruro de o-anísoílo
Purity: 97%
CAS No.: 21615-34-9
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 84°(184°F)
Refractive Index: 1.5724
Boiling Point: 128-129°/8mm
Beilstein Reference: 607605
UN No.: 1729
MDL No.: MFCD00000664
Formula:
C₈H₇ClO₂ MW: 170,6 g/mol Pto. Ebullición: 128…129 °C (8 mmHg) Densidad: 1,146 Pto. de inflamación: 84 °C (184 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000664 Núm. CAS: 21615-34-9 EINECS: 244-477-5 UN: 1729 ADR: 8,II |