Cloruro de m-anísoílo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
212970050
212970250
212971000
ACRO212970050EA
37.8
EUR
ACRO212970050
ACRO212970250
ACRO212971000
Cloruro de m-anísoílo 99%
Cloruro de m-anísoílo
Formula:
C₈H₇ClO₂ Pto. Ebullición: 123…125 °C (15 mmHg) Densidad: 1,214 g/cm³ Pto. de inflamación: 92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000673 Núm. CAS: 1711-05-3 EINECS: 216-975-2 UN: 1729 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5575 to 1.5595 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration RCOCl | ≥98.5 % |