Cloruro de p-anísoílo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Metoxibenzoilo cloruro, Cloruro de 4-metoxibenzoilo
104850050 104851000 104855000
ACRO104850050EA 28.8 EUR
ACRO104850050 ACRO104851000 ACRO104855000
Cloruro de p-anísoílo 99%
Cloruro de p-anísoílo
Formula: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Pto. Ebullición: 145 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 22 °C
Densidad: 1,26 g/cm³
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000687
Núm. CAS: 100-07-2
EINECS: 202-816-4
UN: 1729
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,00676
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5820 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.001 %