Cloruro de p-anísoílo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Metoxibenzoilo cloruro, Cloruro de 4-metoxibenzoilo
L13120.14
L13120.22
L13120.14EA
38.5
EUR
L13120.14
L13120.22
Cloruro de p-anísoílo ≥97%
Cloruro de p-anísoílo
Purity: 97%
CAS No.: 100-07-2
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5810
Melting Point: 22°
Boiling Point: 145°/14mm
Beilstein Reference: 471918
Merck Reference: 14,673
UN No.: 1729
MDL No.: MFCD00000687
Formula:
C₈H₇ClO₂ MW: 170,6 g/mol Pto. Ebullición: 145 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 22 °C Densidad: 1,260 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000687 Núm. CAS: 100-07-2 EINECS: 202-816-4 UN: 1729 ADR: 8,II Índice Merck: 14,673 |