Cloruro de 3,4-dimetoxibenzoilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de veratroílo
305600050 305600250
ACRO305600050EA 55.6 EUR
ACRO305600050 ACRO305600250
Cloruro de 3,4-dimetoxibenzoilo 98%
Cloruro de 3,4-dimetoxibenzoilo
Formula: C₉H₉ClO₃
MW: 200,62 g/mol
Pto. Ebullición: 95…98 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 68…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000674
Núm. CAS: 3535-37-3
EINECS: 222-568-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to grey Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 74 °C
GC ≥97.5 %