Dicloruro de tereftaloílo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
153100010 153100050 153102500
ACRO153100010EA 121 EUR
ACRO153100010 ACRO153100050 ACRO153102500
Dicloruro de tereftaloílo 99+%
Dicloruro de tereftaloílo
Formula: C₈H₄Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 266 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 79…83 °C
Densidad: 1,34 g/cm³ (100 °C)
Pto. de inflamación: 180 °C
Número MDL: MFCD00000693
Núm. CAS: 100-20-9
EINECS: 202-829-5
UN: 2923
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals or crystalline flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥99.0 %