Dicloruro de tereftaloílo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A11224.0B
A11224.30
A11224.0BEA
125
EUR
A11224.0B
A11224.30
Dicloruro de tereftaloílo ≥99%
Dicloruro de tereftaloílo
Purity: 99%
CAS No.: 100-20-9
Molecular Formula: C8H4Cl2O2
Formula Weight: 203.02
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 265°
Beilstein Reference: 607796
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00000693
Formula:
C₈H₄Cl₂O₂ Pto. Ebullición: 265 °C Pto. de fusión: 79…83 °C Densidad: 1,34 g/cm³ (100 °C) Pto. de inflamación: 180 °C (356 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000693 Núm. CAS: 100-20-9 EINECS: 202-829-5 UN: 2928 ADR: 6.1,II |