Tricloruro de benceno-1,3,5-tricarbonilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride, Trimesoyl chloride
164371000 164370050 164375000
ACRO164371000EA 337 EUR
ACRO164371000 ACRO164370050 ACRO164375000
Tricloruro de benceno-1,3,5-tricarbonilo 98%
Tricloruro de benceno-1,3,5-tricarbonilo
Formula: C₉H₃Cl₃O₃
MW: 265.48 g/mol
Pto. Ebullición: 180 °C (16 mmHg)
Pto. de fusión: 34.5…36 °C
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000679
Núm. CAS: 4422-95-1
EINECS: 224-594-8
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 35 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (ex Cl)