Fluoruro de benzoilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L11464.06
L11464.14
L11464.06EA
35.8
EUR
L11464.06
L11464.14
Fluoruro de benzoilo 97%
Fluoruro de benzoilo
Purity: 97%
CAS No.: 455-32-3
Molecular Formula: C7H5FO
Formula Weight: 124.12
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4960
Odour: Pungent
Melting Point: ca -28°
Boiling Point: 159-161°
Beilstein Reference: 1904977
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000364
Formula:
C₇H₅FO MW: 124.11 g/mol Pto. Ebullición: 159…161 °C Pto. de fusión: ∼–28 °C Densidad: 1.140 Pto. de inflamación: 48 °C (118 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000364 Núm. CAS: 455-32-3 EINECS: 207-244-9 UN: 2920 ADR: 8 II |