Benzamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10501.0E
A10501.22
A10501.36
A10501.0EEA
267
EUR
A10501.0E
A10501.22
A10501.36
Benzamida ≥98%
Benzamida
Purity: 98+%
CAS No.: 55-21-0
Molecular Formula: C7H7NO
Formula Weight: 121.14
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 125-129°
Boiling Point: 288°
Beilstein Reference: 385876
Merck Reference: 14,1060
MDL No.: MFCD00007968
Formula:
C₇H₇NO Pto. Ebullición: 288 °C Pto. de fusión: 125…129 °C Densidad: 1,341 Pto. de inflamación: 180 °C (356 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007968 Núm. CAS: 55-21-0 EINECS: 200-227-7 Índice Merck: 14,1060 |