Antranilamida 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
104900050 104901000 104905000
ACRO104900050EA 33.2 EUR
ACRO104900050 ACRO104901000 ACRO104905000
Antranilamida 99+%
Antranilamida
Formula: C₇H₈N₂O
Pto. Ebullición: 300 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 111…114 °C (desc.)
Pto. de inflamación: 198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007981
Núm. CAS: 88-68-6
EINECS: 201-851-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light brown to grey-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
HPLC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Free amine ≤0.0002 %