Antranilamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14756.22
A14756.36
A14756.22EA
34.3
EUR
A14756.22
A14756.36
Antranilamida ≥98%
Antranilamida
Purity: 98+%
CAS No.: 88-68-6
Molecular Formula: C7H8N2O
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 198°(388°F)
Melting Point: 110-114°
Boiling Point: 300°
Beilstein Reference: 508509
MDL No.: MFCD00007981
Formula:
C₇H₈N₂O Pto. Ebullición: 300 °C Pto. de fusión: 110…114 °C Pto. de inflamación: 198 °C (388 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007981 Núm. CAS: 88-68-6 EINECS: 201-851-2 |