Salicilamida 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxybenzamide
229360010 229360050 229362500
ACRO229360010EA 97.2 EUR
ACRO229360010 ACRO229360050 ACRO229362500
Salicilamida 99%
Salicilamida
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Pto. Ebullición: 318
Pto. de fusión: 139…142 °C
Número MDL: MFCD00007978
Núm. CAS: 65-45-2
EINECS: 200-609-3
Índice Merck: 12,08480
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 142 °C
Assay ≥98.5 % (on anhydrous substance)
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm