Salicilamida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10797.0B
A10797.30
A10797.0BEA
82.1
EUR
A10797.0B
A10797.30
Salicilamida ≥98%
Salicilamida
Purity: 98%
CAS No.: 65-45-2
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 138-142°
Boiling Point: 181°/14mm
Merck Reference: 14,8328
MDL No.: MFCD00007978
Formula:
C₇H₇NO₂ Pto. Ebullición: 181 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 138…142 °C Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007978 Núm. CAS: 65-45-2 EINECS: 200-609-3 Índice Merck: 14,8328 |