Salicilamida ≥99%, white powder
Proveedor: MP Biomedicals
|
Atención
|
0210283591
0210283525
ICNA0210283591EA
422
EUR
ICNA0210283591
ICNA0210283525
Salicilamida ≥99%, white powder
Salicilamida
Soluble in methanol (0,1 g/ml, clear).(Lit.)
Soluble in methanol (0,1 g/ml, clear).(Lit.)
Formula:
C₇H₇NO₂ Pto. Ebullición: 318 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 137 °C Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00007978 Núm. CAS: 65-45-2 EINECS: 200-609-3 Índice Merck: 12,08480 |