Benzohidrazida 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Benzoylhydrazine, Benzoic acid hydrazide, Benzohydrazide, Benzoic hydrazide
105771000 105775000
ACRO105771000EA 65 EUR
ACRO105771000 ACRO105775000
Benzohidrazida 98%
Benzohidrazida
Formula: C₇H₈N₂O
Pto. de fusión: 113…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007596
Núm. CAS: 613-94-5
EINECS: 210-363-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 117 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %