Benzohidrazida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Benzoylhydrazine, Benzoic acid hydrazide, Benzohydrazide, Benzoic hydrazide
A12268.14
A12268.22
A12268.36
A12268.14EA
27.4
EUR
A12268.14
A12268.22
A12268.36
Benzohidrazida ≥98%
Benzohidrazida
Purity: 98%
CAS No.: 613-94-5
Molecular Formula: C7H8N2O
Formula Weight: 136.15
Melting Point: 113-117°
Beilstein Reference: 471797
Formula:
C₇H₈N₂O Pto. de fusión: 113…117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007596 Núm. CAS: 613-94-5 EINECS: 210-363-9 |