Antranilohidrazida 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Aminobenzohidrazida
A10805.09 A10805.18
A10805.09EA 55.1 EUR
A10805.09 A10805.18
Antranilohidrazida 98
Antranilohidrazida
Purity: 98+% CAS No.: 1904-58-1 Molecular Formula: C7H9N3O Formula Weight: 151.17 Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 742811
Formula: C₇H₉N₃O
MW: 151.17 g/mol
Pto. Ebullición: 378
Pto. de fusión: 122…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017056
Núm. CAS: 1904-58-1
EINECS: 217-604-7