2-Nitrobenzohidrazida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Nitrobenzoic hydrazide
B21330.06
B21330.14
B21330.06EA
35.8
EUR
B21330.06
B21330.14
2-Nitrobenzohidrazida ≥98%
2-Nitrobenzohidrazida
Purity: 98%
CAS No.: 606-26-8
Molecular Formula: C7H7N3O3
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 119-123°
Beilstein Reference: 394754
Formula:
C₇H₇N₃O₃ MW: 181,15 g/mol Pto. de fusión: 119…123 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007598 Núm. CAS: 606-26-8 EINECS: 210-110-2 |