3-Nitrobenzohidrazida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Nitrobenzoic hydrazide
B20800.06
B20800.14
B20800.06EA
32.9
EUR
B20800.06
B20800.14
3-Nitrobenzohidrazida ≥98%
3-Nitrobenzohidrazida
Purity: 98+%
CAS No.: 618-94-0
Molecular Formula: C7H7N3O3
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 152-155°
Beilstein Reference: 645512
Formula:
C₇H₇N₃O₃ MW: 181,15 g/mol Pto. de fusión: 152…155 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017059 Núm. CAS: 618-94-0 EINECS: 210-572-5 |