4-Nitrobenzohidrazida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18016.09
A18016.18
A18016.09EA
81
EUR
A18016.09
A18016.18
4-Nitrobenzohidrazida ≥98%
4-Nitrobenzohidrazida
Purity: 98+%
CAS No.: 636-97-5
Molecular Formula: C7H7N3O3
Formula Weight: 181.15
Melting Point: ca 216° dec.
Beilstein Reference: 519882
Formula:
C₇H₇N₃O₃ Pto. de fusión: ∼ 216 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007604 Núm. CAS: 636-97-5 EINECS: 211-271-1 |