o-Anísohidrazida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2-Metoxibenzohidrazida, 2-Anísohidrazida
A13619.09
A13619.18
A13619.09EA
118
EUR
A13619.09
A13619.18
o-Anísohidrazida ≥98%
o-Anísohidrazida
Purity: 98+%
CAS No.: 7466-54-8
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 78-82°
Beilstein Reference: 2208367
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ MW: 166,18 g/mol Pto. de fusión: 78…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014755 Núm. CAS: 7466-54-8 EINECS: 231-260-5 |