m-Anísohidrazida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B20956.06
B20956.14
B20956.06EA
28.4
EUR
B20956.06
B20956.14
m-Anísohidrazida ≥98%
m-Anísohidrazida
Purity: 98+%
CAS No.: 5785-06-8
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 90-94°
Beilstein Reference: 2092135
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Pto. de fusión: 90…94 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007601 Núm. CAS: 5785-06-8 EINECS: 227-310-0 |