p-Anísohidrazida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13015.09
A13015.18
A13015.30
A13015.09EA
39.8
EUR
A13015.09
A13015.18
A13015.30
p-Anísohidrazida ≥98%
p-Anísohidrazida
Purity: 98+%
CAS No.: 3290-99-1
Molecular Formula: C8H10N2O2
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 389017
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ Pto. de fusión: 136…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017073 Núm. CAS: 3290-99-1 EINECS: 221-952-5 |