3-Hidroxibenzohidrazida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hydroxybenzoic hydrazide, 3-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 3-Hydroxybenzohydrazide, 3-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide
L04357.06
L04357.03
L04357.06EA
99.3
EUR
L04357.06
L04357.03
3-Hidroxibenzohidrazida ≥98%
3-Hidroxibenzohidrazida
Purity: 98+%
CAS No.: 5818-06-4
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Melting Point: 157-159°
Beilstein Reference: 638933
Formula:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 g/mol Pto. de fusión: 157…159 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014759 Núm. CAS: 5818-06-4 EINECS: 227-389-1 |