4-Hidroxibenzohidrazida 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxybenzoic hydrazide, 4-Hydroxybenzohydrazide, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide, 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide
121000250 121001000 121005000
ACRO121000250EA 76.7 EUR
ACRO121000250 ACRO121001000 ACRO121005000
4-Hidroxibenzohidrazida 98%
4-Hidroxibenzohidrazida
Formula: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Pto. Ebullición: 370
Pto. de fusión: 260…264 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007605
Núm. CAS: 5351-23-5
EINECS: 226-326-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %