4-Hidroxibenzohidrazida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hydroxybenzoic hydrazide, 4-Hydroxybenzohydrazide, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide, 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide
A12702.14
A12702.22
A12702.36
A12702.14EA
45.5
EUR
A12702.14
A12702.22
A12702.36
4-Hidroxibenzohidrazida ≥98%
4-Hidroxibenzohidrazida
Purity: 98%
CAS No.: 5351-23-5
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Melting Point: ca 267° dec.
Beilstein Reference: 473052
Formula:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152.15 g/mol Pto. Ebullición: 370 Pto. de fusión: ∼ 267 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007605 Núm. CAS: 5351-23-5 EINECS: 226-326-5 |