3,4-Dihidroxibenzohidrazida ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21746.06
B21746.14
B21746.06EA
67.8
EUR
B21746.06
B21746.14
3,4-Dihidroxibenzohidrazida ≥97%
3,4-Dihidroxibenzohidrazida
Purity: 97%
CAS No.: 39635-11-5
Molecular Formula: C7H8N2O3
Formula Weight: 168.15
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 2642968
Formula:
C₇H₈N₂O₃ Pto. de fusión: ∼ 265 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017064 Núm. CAS: 39635-11-5 EINECS: 254-550-3 |