3,5-Dihidroxibenzohidrazida 98
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dihydroxybenzoic hydrazide
L11471.06 L11471.14
L11471.06EA 61.3 EUR
L11471.06 L11471.14
3,5-Dihidroxibenzohidrazida 98
3,5-Dihidroxibenzohidrazida
Purity: 98% CAS No.: 7732-32-3 Molecular Formula: C7H8N2O3 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 256-257° Beilstein Reference: 2642968
Formula: C₇H₈N₂O₃
MW: 168.15 g/mol
Pto. de fusión: 256…257 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017066
Núm. CAS: 7732-32-3