Benzanilida 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
148550050
148552500
148550010
148550500
ACRO148550050EA
26.1
EUR
ACRO148550050
ACRO148552500
ACRO148550010
ACRO148550500
Benzanilida 98%
Benzanilida
Formula:
C₁₃H₁₁NO Pto. Ebullición: 117 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 161…165 °C Densidad: 1,32 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003069 Núm. CAS: 93-98-1 EINECS: 202-292-7 Índice Merck: 13,01060 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow-green to grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 161 to 165 °C |
HPLC | ≥97.5 % |