Benzanilida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11086.22
A11086.36
A11086.22EA
45.6
EUR
A11086.22
A11086.36
Benzanilida ≥98%
Benzanilida
Purity: 98+%
CAS No.: 93-98-1
Molecular Formula: C6H5NHCOC6H5
Formula Weight: 197.24
Odour: Odourless
Melting Point: 162-166°
Boiling Point: 117°/10mm
Beilstein Reference: 1102980
Merck Reference: 14,1061
MDL No.: MFCD00003069
Formula:
C₁₃H₁₁NO Pto. Ebullición: 117 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 162…166 °C Densidad: 1,32 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003069 Núm. CAS: 93-98-1 EINECS: 202-292-7 Índice Merck: 14,1061 |