Ftalato de dialilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
276620010 276620025 276622500
ACRO276620010EA 75.7 EUR
ACRO276620010 ACRO276620025 ACRO276622500
Ftalato de dialilo 98%
Ftalato de dialilo
Formula: C₁₄H₁₄O₄
Pto. Ebullición: 300 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 1,12 g/cm³
Pto. de inflamación: 166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008646
Núm. CAS: 131-17-9
EINECS: 205-016-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %