Ftalato de dialilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Phthalic acid diallyl ester
B24648.22
B24648.36
B24648.22EA
21
EUR
B24648.22
B24648.36
Ftalato de dialilo ≥97%
Ftalato de dialilo
Purity: 97%
CAS No.: 131-17-9
Molecular Formula: C14H14O4
Formula Weight: 246.27
Flash Point: 166°(330°F)
Refractive Index: 1.5190
Odour: Pungent, makes eyes water
Melting Point: -70°
Boiling Point: 160-163°/4mm
Beilstein Reference: 1880877
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00008646
Formula:
C₁₄H₁₄O₄ MW: 246,26 g/mol Pto. Ebullición: 160…163 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: –70 °C Densidad: 1,120 Pto. de inflamación: 166 °C (330 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008646 Núm. CAS: 131-17-9 EINECS: 205-016-3 UN: 3082 ADR: 9,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...