Benzoato de pentilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Benzoic acid pentyl ester, Amyl benzoate, Benzoic acid amyl ester
A10177.22
A10177.36
A10177.22EA
44
EUR
A10177.22
A10177.36
Benzoato de pentilo ≥98%
Benzoato de pentilo
Purity: 98+%
CAS No.: 2049-96-9
Molecular Formula: C12H16O2
Formula Weight: 192.26
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.4950
Boiling Point: 260°
MDL No.: MFCD00048843
Formula:
C₁₂H₁₆O₂ MW: 192.26 g/mol Pto. Ebullición: 260 °C Densidad: 0.99 Pto. de inflamación: 130 °C (266 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048843 Núm. CAS: 2049-96-9 EINECS: 218-077-6 |