4-(Dimetilamino)benzoato de etilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Dimethylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
118400050 118401000 118405000
ACRO118400050EA 22.8 EUR
ACRO118400050 ACRO118401000 ACRO118405000
4-(Dimetilamino)benzoato de etilo 99+%
4-(Dimetilamino)benzoato de etilo
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193.25 g/mol
Pto. Ebullición: 112
Pto. de fusión: 62…65 °C
Densidad: 1.06 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009115
Núm. CAS: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥99.0 %
pH 5.0 to 7.0 (2 % solution at 25.0 °C)
Sensitivity Passes test