4-(Dimetilamino)benzoato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A12888.14
A12888.22
A12888.36
A12888.14EA
35.9
EUR
A12888.14
A12888.22
A12888.36
4-(Dimetilamino)benzoato de etilo 99%
4-(Dimetilamino)benzoato de etilo
Purity: 99%
CAS No.: 10287-53-3
Molecular Formula: C11H15NO2
Formula Weight: 193.25
Melting Point: 63-65°
Boiling Point: 190-191°/14mm
MDL No.: MFCD00009115
Formula:
C₁₁H₁₅NO₂ Pto. Ebullición: 190…191 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 63…65 °C Densidad: 1,060 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009115 Núm. CAS: 10287-53-3 EINECS: 233-634-3 |