4-(Dimetilamino)benzoato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 4-(Dimethylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41086.0100 8.41086.9999
8.41086.0100EA 95.8 EUR
8.41086.0100 8.41086.9999
4-(Dimetilamino)benzoato de etilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
4-(Dimetilamino)benzoato de etilo
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193.25 g/mol
Pto. Ebullición: 112 °C (0.02 mmHg)
Pto. de fusión: 63…65 °C
Densidad: 1.0099 g/cm³ (99.7 °C)
Número MDL: MFCD00009115
Núm. CAS: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 63 - 65 °C
Molar Mass 193.24 g/mol
Synonyms 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester
Hill Formula C11H15NO2