Antranilato de etilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Aminobenzoic acid ethyl ester, o-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-aminobenzoate
222231000 222235000
ACRO222231000EA 54.5 EUR
ACRO222231000 ACRO222235000
Antranilato de etilo 99%
Antranilato de etilo
Formula: C₉H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 129…130 °C (9 mmHg)
Pto. de fusión: 13…15 °C
Densidad: 1,117 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00007711
Núm. CAS: 87-25-2
EINECS: 201-735-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5690 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %