Antranilato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Aminobenzoic acid ethyl ester, o-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-aminobenzoate
A14378.18
A14378.22
A14378.18EA
32.1
EUR
A14378.18
A14378.22
Antranilato de etilo ≥98%
Antranilato de etilo
Purity: 98+%
CAS No.: 87-25-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point: 138°(280°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.118
Refractive Index: 1.5640
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Aromatic
Melting Point: 14-15°
Boiling Point: 266-268°
Beilstein Reference: 878874
MDL No.: MFCD00007711
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 266…268 °C Pto. de fusión: 14…15 °C Densidad: 1,118 Pto. de inflamación: 138 °C (280 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007711 Núm. CAS: 87-25-2 EINECS: 201-735-1 |