Antranilato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-Anthranilate, o-Aminobenzoic acid methyl ester, 2-Aminobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-aminobenzoate
126320500 126322500 126325000 126320025
ACRO126320500EA 26.6 EUR
ACRO126320500 ACRO126322500 ACRO126325000 ACRO126320025
Antranilato de metilo 99%
Antranilato de metilo
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Pto. Ebullición: 237 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 24 °C
Densidad: 1,168 g/cm³
Pto. de inflamación: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007710
Núm. CAS: 134-20-3
EINECS: 205-132-4
Índice Merck: 12,06099
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Aromatics ≤0.01 % Benzene