Antranilato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99%
CAS No.: 134-20-3
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 123°(253°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.170
Refractive Index: 1.5830
Appearance: Colourless to pale yellow
Melting Point: 24°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 606965
Merck Reference: 14,6020
MDL No.: MFCD00007710
Formula:
C₈H₉NO₂ Pto. Ebullición: 260 °C Pto. de fusión: 24 °C Densidad: 1,170 Pto. de inflamación: 123 °C (253 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007710 Núm. CAS: 134-20-3 EINECS: 205-132-4 Índice Merck: 14,6020 |