3-Aminobenzoato de etilo 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-aminobenzoate
117990050 117990250
ACRO117990050EA 34.1 EUR
ACRO117990050 ACRO117990250
3-Aminobenzoato de etilo 99+%
3-Aminobenzoato de etilo
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Pto. Ebullición: 172…175 °C (13 mmHg)
Densidad: 1,107 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007794
Núm. CAS: 582-33-2
EINECS: 209-482-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to light brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5595 to 1.5615 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.1 %